Principaux documents
R988448
2-METHOXY-4-((E)-{[2-(2-NITROPHENOXY)PROPANOYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 3-CHLORO-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H20ClN3O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
553.982
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.