Principaux documents
R983411
4-((E)-{2-[2-(2,4-DICHLOROPHENOXY)PROPANOYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 3-CHLORO-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H17Cl3N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
547.848
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.