Documents
R982229
2-[(2E)-2-(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO]-2-OXO-N-(5-PHENYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17N5O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
411.442
Numéro MDL:
Autres remarques