Principaux documents
R976547
2-{[5-(BENZYLSULFANYL)-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-1-[1,1'-BIPHENYL]-4-YLETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22N4OS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
490.672
Numéro MDL:
Autres remarques