Documents
R976105
N'-[(E)-1-(4-BROMOPHENYL)ETHYLIDENE]-2-({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16BrClN4OS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
527.915
Numéro MDL:
Autres remarques