Documents
R973858
N'-[(E)-(3-ETHOXY-2-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-(4-ETHOXYPHENYL)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H27N5O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
517.611
Numéro MDL:
Autres remarques