Key Documents
R972274
2-{[5-(BENZYLSULFANYL)-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-2-PYRIDINYLMETHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15N5OS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.534
Numéro MDL:
Autres remarques