R965960
2-PHENOXY-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(4-(PHENYLDIAZENYL)ANILINO)ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H19Cl3N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.781
Numéro MDL:
Autres remarques