Principaux documents
R964735
2-[BENZYL(METHYL)AMINO]-3-{(E)-[4-OXO-3-(2-PHENYLETHYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]METHYL}-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H24N4O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
512.657
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.