Principaux documents
R960993
N-(7-METHYL-2-PHENYLIMIDAZO(1,2-A)PYRIDIN-3-YL)-3-PHENYLACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.427
Numéro MDL:
Autres remarques