R960594
ETHYL (2E)-7-METHYL-5-(3-NITROPHENYL)-2-{[5-(2-NITROPHENYL)-2-FURYL]METHYLENE}-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H20N4O8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
560.546
Numéro MDL:
Autres remarques