Principaux documents
R953822
N-(2-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-1-((SEC-BUTYLAMINO)CARBONYL)VINYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
10MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Changer de vue
10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C21H22N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.42
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025