Principaux documents
R945811
4-BENZYL-1-(2-(1,1'-BIPHENYL)-4-YL-2-OXOETHYL)PYRIDINIUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H22BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
444.375
Numéro MDL:
Autres remarques