Documents
R944785
2,4,6-TRIMETHYL-1-(4-METHYLPHENYL)PYRIDINIUM PERCHLORATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H18ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.768
Numéro MDL:
Autres remarques