Principaux documents
R944629
3-(3-(4-FLUOROPHENYL)-6-OXO-1(6H)-PYRIDAZINYL)PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H11FN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.243
Numéro MDL:
Autres remarques