Principaux documents
R941344
4-(2-((4-FLUOROANILINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-IODOBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H15FIN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
531.285
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.