Documents
R939889
3-CHLORO-N-(2-(2-(5-CHLORO-2-HYDROXYBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13Cl2N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.206
Numéro MDL:
Autres remarques