Documents
R933309
4-((E)-{2-[2-(2-METHYLPHENOXY)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 3-CHLORO-6-METHOXY-1-BENZOTHIOPHENE-2-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H21ClN2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
508.985
Numéro MDL:
Autres remarques