Documents
R932124
ETHYL 2-{[{(2E)-2-[2-(BENZYLOXY)-5-BROMOBENZYLIDENE]HYDRAZINO}(OXO)ACETYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H26BrN3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
584.493
Numéro MDL:
Autres remarques