Principaux documents
R927368
CYCLOOCTYL 4-(2-CL-PHENYL)-6-ME-2-OXO-1,2,3,4-TETRAHYDRO-5-PYRIMIDINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H25ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.887
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.