R916927
2-((1-(4-ETHOXYPHENYL)-1H-TETRAAZOL-5-YL)THIO)-1-(4-METHYLPHENYL)ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.434
Numéro MDL:
Autres remarques