Principaux documents
R914657
4-((1-ETHYL-1H-INDOL-3-YL)METHYL)-2,6-DIPHENYLPYRYLIUM PERCHLORATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H24ClNO5
Poids moléculaire :
489.96
Numéro MDL:
Autres remarques