Principaux documents
R912654
6-CHLORO-2-(2,4-DIMETHYLPHENYL)IMIDAZO(1,2-A)PYRIDINE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14BrClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.649
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.