Principaux documents
R912379
N'-[(E)-(5-BROMO-2-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[1-(4-METHYLBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21BrN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
509.429
Numéro MDL:
Autres remarques