Principaux documents
R911054
2-{[5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E)-(2-METHYLPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H25N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.585
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.