Principaux documents
R910856
1-((4-BROMOPHENYL)SULFONYL)-4-(2-(4-CHLOROPHENOXY)ETHYL)PIPERAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20BrClN2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
459.793
Numéro MDL:
Autres remarques