Principaux documents
R909734
2-(4-BENZYL-1-PIPERAZINYL)-N'-(3-CHLOROBENZYLIDENE)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H23ClN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.886
Numéro MDL:
Autres remarques