Principaux documents
R907189
2-(2,3-DIHYDRO-1H-PERIMIDIN-2-YL)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H14N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.324
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.