Documents
R906379
N'-[(E)-(2-HYDROXY-3-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[1-(4-METHYLBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H24N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.559
Numéro MDL:
Autres remarques