Principaux documents
R906328
2-[(1-ETHYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N'-[(E)-(9-ETHYL-9H-CARBAZOL-3-YL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H25N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.586
Numéro MDL:
Autres remarques