Principaux documents
R906298
(2-{(E)-[({[1-(4-METHYLBENZYL)-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL]SULFANYL}ACETYL)HYDRAZONO]METHYL}PHENOXY)ACETIC ACID
AldrichCPR
R906298-10MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le27 mai 2025
Changer de vue
R906298-10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C26H24N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
488.57
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le27 mai 2025