Principaux documents
R903434
5-PHENYL-2-FURALDEHYDE (4-OXO-1,3-THIAZOLIDIN-2-YLIDENE)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.327
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.