Principaux documents
R898880
2-PHENYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(4-MORPHOLINYL)ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H17Cl3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.663
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.