Principaux documents
R896209
BUTYL 1-BUTYL-2-{[(2E)-3-(3-NITROPHENYL)-2-PROPENOYL]AMINO}-1H-PYRROLO[2,3-B]QUINOXALINE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H29N5O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
515.574
Numéro MDL:
Autres remarques