R893811
ETHYL 2-[({[5-(4-FLUOROPHENYL)-4-OXO-3-PHENYL-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETYL)AMINO]-5-PHENYL-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C33H24FN3O4S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
641.767
Numéro MDL:
Autres remarques