Principaux documents
R893048
ISOBUTYL (2E)-5-[4-(ACETYLOXY)-3-ETHOXYPHENYL]-2-BENZYLIDENE-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H30N2O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
534.636
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.