Principaux documents
R891770
((5Z)-5-{[3-(4-ETHOXY-2-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
479.581
Numéro MDL:
Autres remarques