Documents
R877212
1-(4-(DIMETHYLAMINO)ANILINO)-2-ET-3-ME-PYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H23N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.473
Numéro MDL:
Autres remarques