Documents
R876720
6-(4-METHOXYPHENYL)-7-(2-THIENYL)-7,12-DIHYDRO-6H-CHROMENO[4,3-D][1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.49
Numéro MDL:
Autres remarques