R873039
4-[(2-CHLORO-6-FLUOROBENZYL)OXY]-N'-((E)-{4-METHOXY-3-[(3-NITRO-1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YL)METHYL]PHENYL}METHYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H20ClFN6O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
538.927
Numéro MDL:
Autres remarques