Principaux documents
R872598
4-FLUORO-N-[2-({(2E)-2-[1-METHYL-2-(3-NITRO-1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YL)ETHYLIDENE]HYDRAZINO}CARBONYL)PHENYL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16FN7O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
425.382
Numéro MDL:
Autres remarques