Principaux documents
R871370
6-(4-ISOPROPYLPHENYL)-4,5-DIHYDRO-3(2H)-PYRIDAZINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H16N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.285
Numéro MDL:
Autres remarques