Documents
R870587
6-BROMO-3-(2-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-OXOETHYL)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H9BrCl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.072
Numéro MDL:
Autres remarques