Principaux documents
R870307
4-ETHOXYBENZALDEHYDE (7-BENZYL-1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H24N6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.486
Numéro MDL:
Autres remarques