Principaux documents
R864021
4-[(E)-(2-(2-CHLOROPHENYL)-6-OXO[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-5(6H)-YLIDENE)METHYL]-2-METHOXYPHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14ClN3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.869
Numéro MDL:
Autres remarques