R861456
BIS(2-METHOXYETHYL) 2,6-DIMETHYL-4-[3-(2-NAPHTHYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C34H35N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
581.675
Numéro MDL:
Autres remarques