Principaux documents
R861103
DIBENZYL 4-[3-(3-BROMO-4-METHOXYPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]-2,6-DIMETHYL-1,4-DIHYDRO-3,5-PYRIDINEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C39H34BrN3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
704.627
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.