Principaux documents
R859672
ALLYL (2E)-5-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-2-(2-FLUOROBENZYLIDENE)-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H23FN2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
494.546
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.