Documents
R857432
2-{[3-ALLYL-5-(4-METHYLPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}-N-(2-FLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20FN3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
465.572
Numéro MDL:
Autres remarques