Principaux documents
R857211
DIETHYL 5-[({[3-ALLYL-5-(4-FLUOROPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETYL)AMINO]-3-METHYL-2,4-THIOPHENEDICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H26FN3O6S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
615.726
Numéro MDL:
Autres remarques